2-Chlorbenzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Chlorobenzoyl chloride
OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 273 DKK
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
2-Chlorbenzoylchlorid 97%
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 237…239 °C
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000660
CAS-nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II