5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5335-1G OR5335-25G OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA 600 DKK
APOSOR5335-1G APOSOR5335-25G APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel: C₈H₈ClN
Kogepunkt: 93…98 °C/0,4mmHg
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01941330
CAS-nummer: 25658-80-4