2,6-Dimethylpyridin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 1360 DKK
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Dimethylpyridin 98+%
2,6-Lutidine
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 143…145 °C
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006345
CAS-nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III