2,5-Dimethylindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5331-1G OR5331-25G OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA 164 DKK
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindol
2,5-Dimethylindole
Formel: C₁₀H₁₁N
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005621
CAS-nummer: 1196-79-8