2,6-Dichlorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5330-25G OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-25GEA 352 DKK
APOSOR5330-25G APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorphenylboronsyre 98%
2,6-Dichlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Smeltepunkt: 151…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064869
CAS-nummer: 73852-17-2