3-Brombenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Bromobenzoic Acid
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 850 DKK
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
3-Brombenzoesyre 98%
3-Brombenzoesyre
Formel: C₇H₅BrO₂
Smeltepunkt: 155…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002487
CAS-nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3