1-Penten 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5326-100G OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA 1870 DKK
APOSOR5326-100G APOSOR5326-25G
1-Penten 98%
1-Pentene
Formel: C₅H₁₀
Kogepunkt: 29…31 °C
Smeltepunkt: –138 °C
Massefylde: 0,64 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003567
CAS-nummer: 109-67-1
UN nummer: 1108
ADR: 3,I