1-Decanthiol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 262 DKK
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Decanthiol 96%
1-Decanthiol
Formel: C₁₀H₂₂S
Kogepunkt: 114 °C/13mmHg
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004884
CAS-nummer: 143-10-2
EINECS: 205-584-2