4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 DKK
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Formel: C₈H₁₃NS
Kogepunkt: 174…175 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051643
CAS-nummer: 15679-11-5