Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 7480 DKK
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08063161
CAS-nummer: 583878-42-6