4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5321-1G OR5321-250MG
APOSOR5321-1GEA 5670 DKK
APOSOR5321-1G APOSOR5321-250MG
4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 96%
4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258738
CAS-nummer: 957034-36-5