3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53182-100G OR53182-25G OR53182-5G
APOSOR53182-100GEA 556 DKK
APOSOR53182-100G APOSOR53182-25G APOSOR53182-5G
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Formel: C7H14ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411019
CAS-nummer: 112626-50-3