1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53176-100MG OR53176-250MG
APOSOR53176-100MGEA 2560 DKK
APOSOR53176-100MG APOSOR53176-250MG
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
1,5-Naphthyridin-3-ol
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656382
CAS-nummer: 14756-78-6