6-Chlor-1-hexen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 2030 DKK
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Chlor-1-hexen
6-Chloro-1-hexene
Formel: C₆H₁₁Cl
Kogepunkt: 135…136 °C
Massefylde: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039391
CAS-nummer: 928-89-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III