5-Chlor-o-anisaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 1010 DKK
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Chlor-o-anisaldehyd
5-Chlor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033854
CAS-nummer: 7035-09-8