2,4-Diaminophenoldihydrochlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 1040 DKK
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 222 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012979
CAS-nummer: 137-09-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III