Hexylamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 2130 DKK
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Hexylamin
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Kogepunkt: 129…131 °C
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008240
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,I