5-Nitrobenzimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53095-100G OR53095-25G
APOSOR53095-100GEA 985 DKK
APOSOR53095-100G APOSOR53095-25G
5-Nitrobenzimidazol
5-Nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 207…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005604
CAS-nummer: 94-52-0