4-Nitro-o-phenylenediamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53090-100G OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA 339 DKK
APOSOR53090-100G APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phenylenediamin
4-Nitro-o-phenylenediamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 199…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007724
CAS-nummer: 99-56-9
EINECS: 202-766-3