3-Hydroxybenzhydrazid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 164 DKK
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzhydrazid
3-Hydroxybenzhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 157…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014759
CAS-nummer: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1