4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
OR53079-1G OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA 654 DKK
APOSOR53079-1G APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
Molekylvægt: 229.0706 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17169058
CAS-nummer: 50870-44-5