4-Amino-N,N-dimethylanilin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 2630 DKK
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimethylanilin 96%
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Redox indicator.
Formel: C₈H₁₂N₂
Kogepunkt: 262 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007860
CAS-nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II