Methyl3-hydroxybenzoat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 2180 DKK
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Methyl3-hydroxybenzoat 99%
Methyl3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 280…281 °C/708mmHg
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002295
CAS-nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5