2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53044-1G OR53044-5G
APOSOR53044-1GEA 441 DKK
APOSOR53044-1G APOSOR53044-5G
2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesyre 95%
2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₃Cl₂NO₄
Smeltepunkt: 216…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014691
CAS-nummer: 88-86-8
EINECS: 201-862-2