Malonamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5304-100G OR5304-500G
APOSOR5304-100GEA 469 DKK
APOSOR5304-100G APOSOR5304-500G
Malonamid 98%
Malonamid
Reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates: Anal. Chim. Acta, 108, 421 (1979).
Formel: C₃H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 172…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008034
CAS-nummer: 108-13-4
EINECS: 203-553-8