1-Iodpentan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 898 DKK
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodpentan 98%
1-Iodopentane
Formel: C₅H₁₁I
Kogepunkt: 154…156 °C
Smeltepunkt: –86 °C
Massefylde: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001100
CAS-nummer: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III