1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 1920 DKK
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formel: C₁₄H₁₃N₃
Smeltepunkt: 147…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01719807
CAS-nummer: 23856-21-5