Ethyl-(S)-(-)-lactat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5301-2.5KG OR5301-500G
APOSOR5301-2.5KGEA 0 DKK
APOSOR5301-2.5KG APOSOR5301-500G
Ethyl-(S)-(-)-lactat 99%
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
Kogepunkt: 152…155 °C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004518
CAS-nummer: 687-47-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III