Dichloracetylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 186 DKK
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Dichloracetylchlorid 97%
Dichloracetylchlorid
Formel: C₂HCl₃O
Kogepunkt: 107…108 °C
Massefylde: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000840
CAS-nummer: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN nummer: 1765
ADR: 8,II