1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 3860 DKK
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Formel: C₆H₁₂ClN
Kogepunkt: 129…130 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00800562
CAS-nummer: 26189-59-3
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II