Cyclopropancarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 1080 DKK
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Cyclopropancarboxylsyre 98%
Cyclopropancarboxylsyre
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 182…184 °C/760mmHg
Smeltepunkt: 14…19 °C
Massefylde: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001287
CAS-nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II