2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 2650 DKK
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Formel: C₆H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040923
CAS-nummer: 40635-67-4