4-Amino-2-Chlorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-cyanoaniline
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 349 DKK
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-Chlorbenzonitril 98%
4-Amino-2-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 116…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035926
CAS-nummer: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III