Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52927-25G OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA 2350 DKK
APOSOR52927-25G APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02690144
CAS-nummer: 108166-01-4