Methyl4-Brom-2-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 2310 DKK
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
Methyl4-Brom-2-nitrobenzoat 98%
Methyl4-Brom-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molekylvægt: 260.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699645
CAS-nummer: 158580-57-5