Methyl1-hydroxy-2-naphthoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52903-1G OR52903-5G
APOSOR52903-1GEA 1260 DKK
APOSOR52903-1G APOSOR52903-5G
Methyl1-hydroxy-2-naphthoat
Methyl1-hydroxy-2-naphthoat
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043823
CAS-nummer: 948-03-8