Methyl3-Brom-5-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 164 DKK
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
Methyl3-Brom-5-nitrobenzoat 98%
Methyl3-Brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molekylvægt: 260.04 g/mol
Smeltepunkt: 71…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258759
CAS-nummer: 6307-87-5