4,6-Dichloroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5287-1G OR5287-5G
APOSOR5287-1GEA 426 DKK
APOSOR5287-1G APOSOR5287-5G
4,6-Dichloroquinoline 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156141
CAS-nummer: 4203-18-3