Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 218 DKK
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Formel: C₆H₄Na₂O₆S₂
Molekylvægt: 282.21 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007492
CAS-nummer: 831-59-4
EINECS: 212-606-4