2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 524 DKK
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton 95+%
2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton
Formel: C₄H₅BrO₂
Molekylvægt: 164.99 g/mol
Kogepunkt: 138 °C/6mmHg
Massefylde: 1.786 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005387
CAS-nummer: 5061-21-2