3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 7190 DKK
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00034435
CAS-nummer: 28252-81-5