2-Amino-3-hydroxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Hydroxyanthranilic acid
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 1630 DKK
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
2-Amino-3-hydroxybenzoesyre 98%
2-Amino-3-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 357
Smeltepunkt: 164
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007700
CAS-nummer: 548-93-6