1-Phenylethyl mercaptan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 2190 DKK
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀S
Kogepunkt: 83…84 °C
Smeltepunkt: 58…59 °C
Massefylde: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00053515
CAS-nummer: 6263-65-6