1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52766-1G OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA 458 DKK
APOSOR52766-1G APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01365906
CAS-nummer: 67455-41-8