4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52762-1G OR52762-250MG OR52762-5G
APOSOR52762-1GEA 1870 DKK
APOSOR52762-1G APOSOR52762-250MG APOSOR52762-5G
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13195616
CAS-nummer: 1040377-12-5