4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 1640 DKK
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formel: C₉H₁₂BrN₃
Molekylvægt: 242.1157 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16618975
CAS-nummer: 1201643-59-5