1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52751-1G OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA 317 DKK
APOSOR52751-1G APOSOR52751-5G
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(3-Bromophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04108532
CAS-nummer: 84964-24-9