1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52750-25G OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA 2440 DKK
APOSOR52750-25G APOSOR52750-5G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112586
CAS-nummer: 156808-79-6