trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52746-1G OR52746-5G
APOSOR52746-1GEA 162 DKK
APOSOR52746-1G APOSOR52746-5G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00204506
CAS-nummer: 14113-05-4