5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 731 DKK
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13189494
CAS-nummer: 1060812-84-1